Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein A für Immunpräzipitation
Artikelnummer. 10348814
Click to view available options
Menge:
1 ml
5 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10348814
Marke: Invitrogen™ 10008D
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
1 ml Dynabeads Protein A
Einheitliche 2,8 μm große superparamagnetische Beads mit kovalent an die Oberfläche gekoppeltem rekombinantem Protein A (ca. 45 kDa)
Dynabeads Protein A sind eine Alternative zu Sepharose™ oder Agarose-Suspensionen für die Immunpräzipitation (IP).
  • Einfaches, nur ca. 30-minütiges Verfahren
  • Störende unspezifische Bindungen werden erheblich reduziert
  • Keine Säulen, Zentrifugierung oder zeitaufwändige Vorbehandlung der Proben erforderlich
  • Schonende Trennung bewahrt native Proteinkonformationen und große Proteinkomplexe
  • Die Trennung mit Magnet-Beads ist schnell und einfach auszuführen
  • Durch die schonende Trennung werden die Proteine nur geringen mechanischen Belastungen ausgesetzt.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Antikörperaufreinigung, Entdeckung von Biomarkern, ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin Immunpräzipitation (ChIP), Immunpräzipitation, Isolierung von Organellen, Phagen-Display, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Pulldown von Proteinkomplexen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Wechselwirkungen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, RNAi, Epigenetik und Erforschung nicht-kodierender RNA
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Sepharose™ ist eine Marke der GE Healthcare Unternehmensgruppe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 30 mg/mL
Beschreibung Recombinant Protein A covalently bound to Dynabeads
Material Polystyrol
Inhalt und Lagerung Bei 2 bis 8 °C lagern.
Durchmesser (metrisch) 2,8 μm
Zur Verwendung mit (Geräte) KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Oberflächenfunktionalität Protein A
Produktlinie Dynabeads
Menge 50 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunpräzipitation
Ziel Antibodies
Typ Protein A superparamagnetischer Bead
Ligandentyp Protein A
Ausreichend für 1000 Tests
Format Beads in Suspension
Reinheits- oder Qualitätsgrad For Research Use Only
Zertifizierung/Konformität ISO9001 and ISO13485
Gleichförmigkeit Monosized 2.8 mm (CV <5%)