Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Antibody Coupling Kit
Ermöglicht die einfache Kopplung eines Antikörpers Ihrer Wahl an die Oberfläche von einheitlichen 2,8 μm großen superparamagnetischen Dynabeads M-270 Epoxy Beads.
Marke:  Invitrogen™ 14311D
435.20 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10770459
  • 512.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beinhaltet: 60 mg Dynabeads M-270 Epoxy und Puffer sind für die kovalente Bindung erforderlich. Dynabeads M-270 Epoxy wird gefriergetrocknet geliefert. Mehrere Puffer werden in verschiedenen Volumina bereitgestellt.
Benötigt : Antikörper
Beschreibung
Beschreibung
Nach der Immobilisierung Ihres Antikörpers können die Kügelchen für Experimente wie Immunassays, Immunpräzipitation (IP), Co-Immunpräzipitation (Co-IP) von Proteinkomplexen, Co-IP von Protein-Nukleinsäure-Komplexen sowie für viele andere nachgeschaltete Anwendungen eingesetzt werden. Die Dynabeads Epoxy-Beads in diesem Kit enthalten kein Tween Detergens und sind daher ideal für den Einsatz in Massenspektrometrie-(MS-)Analysen geeignet. Neben Dynabeads enthält das Kit alle für die Kopplungs- und Waschschritte benötigten Puffer.
  • Optimierte Puffer und Epoxid-beschichtete Dynabeads im Kit enthalten
  • Anwenderfreundliches Protokoll mit minimalem Arbeitsaufwand
  • Kovalente Kopplung des Antikörpers an die Dynabeads vermeidet Co-Elution des Antikörpers mit dem Zielprotein.
  • Endprodukt: Antikörper (oder anderer Proteinligand) gekoppelte Dynabeads
  • Probentyp: Intact Proteins
Effiziente, einfache Kopplung
  • Antikörper sind kovalent an Dynabeads M-270 Epoxy Beads gekoppelt, wodurch das Risiko einer Kontamination des abschließenden Eluats durch gebundene Antikörper minimiert wird.
  • Dynabeads M-270 Epoxy Beads besitzen eine extrem niedrige Hintergrundbindung und müssen vor der Verwendung nicht blockiert werden.
  • Andere Proteine wie Lektine und Enzyme können auch mithilfe der gleichen Beads, Puffer und des gleichen Protokolls gekoppelt werden (abhängig von Stabilität und Funktionalität des verwendeten Proteins/Liganden).
Einfache Handhabung durch Trennung, die auf magnetischen Beads basiert
  • Aufgenommene Proteine und Proteinkomplexe können problemlos mit einem DynaMag Magnet und den magnetischen Trenneigenschaften der Dynabeads getrennt, gewaschen und eluiert werden.
  • Die mitgelieferten Puffer sind optimiert, um konsistente und zuverlässige Ergebnisse zu ermöglichen. Außerdem enthält das Kit fünf verschiedene Bindungs-, Wasch- und Elutionspuffer zusätzlich zu Dynabead M-270 Epoxy.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Immunpräzipitation, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
For immoblization of antibodies to magnetic beads
60 mg Dynabeads M-270 Epoxy und Puffer sind für die kovalente Bindung erforderlich. Dynabeads™ M-270 Epoxy wird gefriergetrocknet geliefert. Mehrere Puffer werden in verschiedenen Volumina bereitgestellt.
KingFisher™ Sample Purification Systems, DynaMag™ Magnets
Umgebungstemperatur
Epoxid
Immunoassays, Immunoprecipitation
Dynabeads mit gekoppeltem Antikörper (oder anderem Proteinligand)
Braun
For Research Use Only
Polystyrol
2,8 μm
Geeignet für hohe Durchsätze
Intakte Proteine (Antikörper, gereinigte Antikörper, Peptide, funktionelle Enzyme)
60 mg
Antikörper-Kopplungskit
Gefriergetrocknet
ISO9001 and ISO13485
Monosized 2.8 μm (CV <5%)
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.