Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Transferpuffer (20x)
Artikelnummer. p-4918321
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15135204
Marke: Invitrogen™ BT0006
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt
Für die Verwendung aller Bolt Gele ist ein Bolt™ Minigel-Tank erforderlich.
Optimiert für den Transfer von Proteinen von Bolt Bis-Tris Plus-Gelen auf Membranen für Western Blots
  • In Kombination mit 10 % Methanol kann Bolt Transferpuffer mit Bolt Mini Blot-Modulen für den Nasstransfer verwendet werden
  • Kann auch mit Bolt Antioxidans verwendet werden, um den Transfer von reduzierten Proteinen zu Membranen zu verbessern
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerung bei 4 bis 25 °C.
Puffer Transferpuffer
Konzentration 20 X
Produkttyp Puffer für den Western-Blot-Transfer
Volumen (metrisch) 125 ml
Form Flüssig
Gelkompatibilität Bolt™ Bis-Tris Plus Gels
Produktlinie Bolt
Menge 125 ml