Learn More
Invitrogen™ BenchMark™ Vorgefärbte Proteinleiter
Artikelnummer. 11568636
Click to view available options
Menge:
2 x 250 μl
Packungsgröße:
2 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11568636
Marke: Invitrogen™ 10748010
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Zwei Fläschchen mit je 250 μl werden im Ladepuffer geliefert, bestehend aus 50 mmol Tris-HCl (pH 6,8), 5 mmol EDTA, 10 mmol DTT, 1 % (w/v) SDS, 10 % (w/v) Glycerin
Standard zur Überwachung der Elektrophorese oder der elektrophoretischen Transfers aus dem Gel auf die Membran beim Western-Blotting
Die BenchMark vorgefärbte Proteinleiter besteht aus 10 Proteinen, deren sichtbare Molekulargewichte in einem Bereich von 6 bis 180 kDa liegen und zur Verwendung mit Tris-Glycin-Gelen entwickelt wurde.
  • Proteine, die zur einfachen Visualisierung kovalent an einen blauen Farbstoff gebunden sind
  • Eine Protein-Bande gekoppelt an einen rosa Farbstoff zur einfachen Orientierung und Protein-Identifikation
  • Affinitätsgereinigte Proteine bieten deutlich sichtbare Banden und einen klaren Hintergrund
  • Einfach zu verwendendes Format für das direkte Auftragen auf ein SDS-PAGE-Gel
  • Ausreichend Reagenz für 100 Mini-Gele oder 50 normale Gele nach dem Western-Transfer
  • Ausreichend Reagenz für 50 Mini-Gele oder 25 normale Gele während der Elektrophorese
  • Gel-Kompatibilität: NovexTris-Glycin Gele
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Protein-Gelfärbung und -bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Zwei Fläschchen mit je 250 μL, geliefert in einem Ladepuffer aus 50 mM Tris-HCl (pH-Wert 6,8), 5 mM EDTA, 10 mM DTT, 1 % (Gew.-%) SDS, 10 % (Gew.-%) Glycerin.
Lagerung bei -20 °C. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden.
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Number of Markers 10
Produkttyp Proteinleiter
Sofort einsatzbereit Ja
Größenbereich 6 bis 180 kDa
Färbemitteltyp 2 Farbe: Blau, Rosa
Gelkompatibilität Novex™ Tris-Glycin-Gele
Molekulargewicht 180, 115, 82, 64, 49, 37, 26, 19, 15, 6 kDa
Produktlinie BenchMark
Menge 2 x 250 μl
Versandbedingung Trockeneis
Systemtyp Western Blotting, SDS-PAGE