Learn More
Invitrogen™ Novex™ AP Rabbit Chemiluminescent Detection Kit
Bietet einen überlegenen chemilumineszenten Nachweis von Proteinen, die entweder auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen übertragen und mit einem proteinspezifischen Primärantikörper behandelt werden
Marke: Invitrogen™ SLF1022
Beinhaltet: Sekundärer AP-konjugierter Anti-Kaninchen-Antikörper, CDP-Star™ Chemolumineszenz-Substrat und ein Enhancer, ausreichend für 10 Minimembranen, die mit dem iBind™ Western-System verarbeitet werden
Beschreibung
Der Nachweis erfolgt durch Behandlung der Membran mit einem alkalischen Phosphatase(AP)-konjugierten Sekundärantikörper gegen Kaninchen, gefolgt von einem gebrauchsfertigen chemilumineszierenden CDP-Star™ Substrat aus alkalischer Phosphatase. Das proteinspezifische Signal wird dann von einem chemilumineszenzkompatiblen Bildgebungssystem oder Röntgenfilm erfasst.
Das Novex™ AP-Kaninchen-Chemolumineszenz-Nachweiskit ist mit den meisten Western-Protokollen kompatibel, wurde jedoch für die Verwendung mit dem iBind™ Western-System entwickelt.
- Benutzerfreundliches Protokoll
- Hohe Spezifität, sauberer Hintergrund
- Extrem sensitiv
- Langlebige Signale – bis zu 5 Tage
- Ergebnisse in unter 5 Minuten
Spezifikation
Bei 2 – 4 °C lagern. | |
Kit | |
Novex™ | |
CDP-Star™ | |
iBind™ | |
1 kit | |
Protein | |
AP-Substrat (alkalische Phosphatase) |
Chemolumineszenz | |
Western Blot | |
Kaninchen | |
10 Minimembranen | |
Sekundärer AP-konjugierter Anti-Kaninchen-Antikörper, CDP-Star™ Chemolumineszenz-Substrat und ein Enhancer | |
Kaninchen | |
Bei 2-4 °C lagern. |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.