Learn More
Invitrogen™ Novex™ AP Mouse Chemiluminescent Detection Kit
Bietet einen überlegenen chemilumineszenten Nachweis von Proteinen, die entweder auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen übertragen und mit einem proteinspezifischen Primärantikörper behandelt werden
Marke:  Invitrogen™ SLF1021
Artikelnummer. 15130839
  • 180.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Sekundärer AP-konjugierter Anti-Maus-Antikörper, CDP-Star™ Chemolumineszenz-Substrat und ein Enhancer, ausreichend für 10 Minimembranen, die mit dem iBind™ Western-System verarbeitet werden
Beschreibung
Beschreibung
Der Nachweis erfolgt durch Behandlung der Membran mit einem alkalischen Phosphatase(AP)-konjugierten Anti-Maus-Sekundärantikörper, gefolgt von einem gebrauchsfertigen chemilumineszierenden CDP-Star™ Substrat aus alkalischer Phosphatase. Das proteinspezifische Signal wird dann von einem chemilumineszenzkompatiblen Bildgebungssystem oder Röntgenfilm erfasst.
Das Novex™ AP-Maus-Chemolumineszenz-Nachweiskit ist mit den meisten Western-Protokollen kompatibel, wurde jedoch für die Verwendung mit dem iBind™ Western-System entwickelt.
  • Benutzerfreundliches Protokoll
  • Hohe Spezifität, sauberer Hintergrund
  • Extrem sensitiv
  • Langlebige Signale – bis zu 5 Tage
  • Ergebnisse in unter 5 Minuten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei 2 – 4 °C lagern.
Kit
Novex™
CDP-Star™
iBind™
1 kit
Protein
AP-Substrat (alkalische Phosphatase)
Chemolumineszenz
Western Blot
Maus
10 Minimembranen
Sekundärer AP-konjugierter Anti-Maus-Antikörper, CDP-Star™ Chemolumineszenz-Substrat und ein Enhancer
Maus
Bei 2-4 °C lagern.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.