Learn More
Invitrogen™ 20X Bolt™ MOPS SDS-Laufpuffer
Optimiert für Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele und in einer Vielzahl von Formaten erhältlich
Marke:  Invitrogen™ B000102
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13236499
  • 374.00 € / 5 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Informationen über Bolt™ Bis-Tris Plus Gele
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele sind vorgegossene Polyacrylamid-Gele zur optimalen Trennung kleiner bis mittelgroßer Proteine unter denaturierenden Bedingungen. Ähnlich wie NuPAGE™ Bis-Tris-Gele liefern Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele eine gleichbleibend hohe Gel-Leistung und eine pH-neutrale Umgebung, die Protein-Veränderungen minimiert. Bolt™ Gele eignen sich hervorragend für Western-Blot-Transfers und -Analysen und für andere Verfahren, bei denen die Unversehrtheit der Proteine entscheidend ist. Verwenden Sie Bolt™ Gele auch, um bei der Proteintrennung im Laboralltag optimale Ergebnisse zu erzielen. Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele sind in vier Gel-Arten und mit mehreren Well-Formaten erhältlich. Für die Verwendung aller Bolt™ Gele ist ein Mini Gel Tank erforderlich.
Die Laufzeiten des Bolt™ Gels variieren je nach Art des verwendeten Laufpuffers.
Bestellinformation
Die Haltbarkeit beträgt bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bis-Tris Plus
Bolt
Bolt™
20X
Flüssigkeit
5 l
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.