Learn More
Merck Millipore Novagen™ KOD Heißstart-DNA-Polymerase
Zur PCR-Amplifikation von langsträngigen und GC-reichen DNA-Matrizen, zur Klonierung und für cDNA-Amplifikationen
Marke:  Merck Millipore 71086-3
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12838435
  • 772.00 € / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Genauigkeit, Ausbeute und Prozessivität handelsüblicher Proofreading-DNA-Polymerasen
  • Verstärkt genomische DNA-Matrizen bis zu 12 kbp
  • Amplifiziert Plasmid- und Lambda-DNA-Templates bis zu 21 kbp
  • Amplifiziert GC-reiche Sequenzen erfolgreich
  • Verhindert das Fehlpriming und die Bildung von Primer und Dimer
  • Komfortable, automatisierungskompatible Einrichtung bei Raumtemperatur
  • Optimaler KOD Hot Start Buffer für leistungsstarke PCR über einen großen Target-Bereich hinweg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Nur für Forschungszwecke