Learn More
Invitrogen™ NovaFluor™ Antibody Conjugation Kits
Get the most out of your panel design by conjugating antibodies to NovaFluors: dyes specifically designed for spectral hygiene to have narrow emission spectra and minimal cross-laser excitation.
Marke:  Invitrogen™ K06T04L033
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30089827
  • 468.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
Description
NovaFluor Conjugation Kits provide a simple workflow to conjugate a blue, yellow-green or red excitable fluorophore to your antibody of choice in just 3 easy steps. The fluorescence-by-design Phiton platform enables the addition of parameters to your current panels in discovery research and resolves stained populations with near-zero cross excitation, with a lack of emission in the violet channels that plague other fluorophores.
NovaFluor Conjugation Kit provides features including:
  • A clean and bright antibody label to increase the number of parameters on conventional and spectral flow cytometers
  • Resolve populations with limited/near-zero cross excitation and the lowest spread performance of any blue, yellow-green or red excited fluorescent labels
  • Simple 3-step protocol, with 60 sec. of hands-on time for conjugating 10–100 μg of antibody per label
  • Up to 70% less excitation when compared to PE tandems, resulting in decreased spillover and higher resolution
3-step conjugation method
  • Attach NovaFluor Linker to antibody of choice
  • Remove excess NovaFluor Linker from DNA-conjugate antibody
  • Anneal NovaFluor to oligo-conjugated antibody
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 μg
Amin
Other Labels or Dyes
NovaFluor™
493 nm
Conjugation Kit
NovaFluor™ Violet 690
Far-red
725 nm
Antibody
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.