Learn More
Fisherbrand™ Gekerbte Glasplatten
Artikelnummer. 11897633 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
Gebundene 0,5 mm-Abstandshalter
Gebundene 0,75 mm-Abstandshalter
Gebundene 1,5 mm-Abstandshalter
Gebundene 2 mm-Abstandshalter
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11897633
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör für Arbeiten mit vertikalen OmniPAGE Mini-Elektrophoresesystemen.
  • Zubehör für die Verwendung mit den vertikalen Elektrophoresesystemen OmniPage Mini
Spezifikation
Typ Glasplatte mit Einbuchtungen
Gelabmessungen 100 x 100 mm
Größe Gebundene 0,5 mm-Abstandshalter