Learn More
Fisherbrand™ Gekerbte Glasplatten
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
Gebundene 0,5 mm-Abstandshalter
Gebundene 0,75 mm-Abstandshalter
Gebundene 1,5 mm-Abstandshalter
Gebundene 2 mm-Abstandshalter
Packungsgröße:
2 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Glasplatte mit Einbuchtungen |
| Gelabmessungen | 100 x 100 mm |
| Größe | Gebundene 1,5 mm-Abstandshalter |