Learn More
Thermo Scientific™ North2South™ Chemiluminescent Substrate for HRP
Erhalten Sie konsistente, hochempfindliche Southern Blot-Ergebnisse mit einem neuartigen ECL-HRP-Substrat und optimierten Hybridisierungs- und Blockierungspuffern.
Marke: Thermo Scientific™ 17295
463.60 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21655" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ North2South Chemilumineszenz-Detektionskit verbindet ein neues ECL-Substrat für Meerrettichperoxidase (HRP) mit optimierten Hybridisierungs- und Blockpuffern, um konsistente hochempfindliche Southern-Blot-Ergebnisse zu gewährleisten.
Das Thermo Scientific North2South Hybridisierungs- und Detektionskit verbindet ein neues, verbessertes Luminolsubstrat für Meerrettichperoxidase (HRP) mit optimierten vorgefertigten Hybridisierungs- und Blockpuffern, um konsistente Ergebnisse und eine hohe Empfindlichkeit sicherzustellen. Jeder Nukleinsäure-Blot kann mit der entsprechenden biotinylierten (Biotin-markierten) Oligonukleotid-Sonde hybridisiert werden. Nach einem kurzen Membranblockierungsschritt wird die Biotin-Markierung mit Streptavidin-HRP und einer 5-minütigen Inkubation mit dem Chemolumineszenz-Substrat nachgewiesen. Die Ergebnisse lassen sich einfach durch eine kurze Belichtung mit Röntgenfilm (1 bis 15 Minuten) oder einer CCD-Kamera aufzeichnen.Besondere Merkmale:
- Empfindlichkeit gleich oder größer als 32P
- An viele Formate anpassbar
- Die hohe Lichtleistung und der konstant niedrige Hintergrund ermöglichen sehr kurze Belichtungszeiten mit gekühlten CCD-Kamerasystemen oder Filmen
- Gebrauchsfertige Puffer und kurze Verarbeitungszeiten machen den Wechsel von der radioaktiven Detektion zur Chemolumineszenz-Detektion zu einfach, selbst für Einsteiger
Spezifikation
Ausreichend für: 1000 cm2 Membran (10 Mini-Gel-Blots) • Luminol-/Verstärkerlösung, 50 ml • Stabile Peroxid-Lösung, 50 ml Bei 4 °C lagern. |
|
North2South™ | |
100 ml-Kit |
Chromogen | |
Substrat |