missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ North™ AK Reinraum-Gummihandschuhe
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- 100 % Naturgummilatex bietet eine verbesserte Fingerfertigkeit und Elastizität
- Der puderfreie Herstellungsprozess reduziert die Kontamination mit Partikeln und extrahierbaren Substanzen
- Die diamantgeprägte Handfläche bietet zusätzlichen Halt auf nassen Oberflächen
- Reinraumverpackung zum Schutz der Handschuhe vor Kontamination durch die Luft
- Doppelt verpackt mit Reinraum-kompatiblen Verpackungen und Etikettenmaterialien
- Größe auf Handschuhen geprägt, damit der Prozess nicht durch Tinte verunreinigt wird
- Geeignet für Reinräume bis zur Klasse 100
Bestellinformation
Jedes Paar einzeln in einem Polybeutel verpackt.
Compliance
Prüfung: IEST-RP-CC005.3 (modifiziert) Partikel und extrahierbare Substanzen; ASTM™ 739-Permeation.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | IEST-RP-CC005.3, ASTM F739 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN388, EN374-3 |
Cleanroom Class | Klasse 100/ISO 5 |
Farbe | Orange |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Latex Free | Nein |
Material | Latex |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | 7 |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'