Learn More
Gibco™ Normales Ziegenserum
Artikelnummer. 10098792
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
5 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10098792
Marke: Gibco™ PCN5000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Normales Ziegenserum
Normales Ziegenserum. Das gesamte Serum wird von nicht geimpften (präimmunen) gesunden Ziegen gewonnen. Das Serum wird über einen 0,8 µm-Filter mit niedriger Proteinbindung geklärt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Spezies Ziege/Caprin
Form Flüssig
Produkttyp Ziegenserum
Menge 5 ml
Sterilität Steril
Versandbedingung Trockeneis
Analyte Specific Reagent. Die Analyse- und Leistungseigenschaften sind nicht nachgewiesen.