Learn More
Norethisteron, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Norethisterone |
Schmelzpunkt | 205.0°C to 206.0°C |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 h) |
Infrarotspektrum | Echt |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dioxane |
Formelmasse | 298.42 |
Reinheit (%) | ≥97.5% (HPLC) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Norethisterone
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P263-Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.