Learn More
Norell™ Standard Series™ 5 mm Economy NMR-Probenröhrchen
Hervorragend geeignet für die Überwachung von Reaktionen, das Scouting nach neuen Verbindungen oder das routinemäßige NMR. Norell™ Standard Series™ NMR Probenröhrchen wurden für Qualität und Präzision entwickelt und sind die erste Wahl für den heutigen Wissenschaftler.
529.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Produkttyp | NMR-Probenröhrchen |
Außendurchmesser (metrisch) | 4.9 mm |
Innendurchmesser (metrisch) | 4.2 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Routinemäßige NMR |
Beschreibung
- Für automatische Probenahmesysteme und NMR mit hohem Durchsatz
- Polierte Enden, um Röhrchen weniger anfällig für Bruch zu machen
- Farbige Kappen sind im Lieferumfang enthalten
- Praktisch alle Variationen von Boden und Wand wurden eliminiert, was die Schimmerzeiten und die Reproduzierbarkeit der Proben erheblich verbessert
- Einwegprodukt
Spezifikation
Borosilikatglas | |
4.9 mm | |
Routinemäßige NMR |
NMR-Probenröhrchen | |
4.2 mm | |
Kappe |