Learn More
Norell™ Standard Series™ 5 mm Präzisions-NMR-Probenröhrchen
Hervorragend geeignet für die Überwachung von Reaktionen, das Scouting nach neuen Verbindungen oder das routinemäßige NMR.Die Norell™ Standard Series™ 5 mm-NMR-Präzisions-Probenröhrchen wurden für Qualität und Präzision entwickelt und sind die erste Wahl für den heutigen Wissenschaftler.
216.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 178 mm |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Außendurchmesser (metrisch) | 4.97 mm |
Innendurchmesser (metrisch) | 4.2 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Routinemäßige NMR |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Concentricity (Metric) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Concentricity (Metric) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12832306
|
Norell
505-P-7 |
Frequenz: 200 MHz | ±0,010 mm |
216.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Für automatische Probenahmesysteme und NMR mit hohem Durchsatz
- Polierte Enden, um Röhrchen weniger anfällig für Bruch zu machen
- Farbige Kappen sind im Lieferumfang enthalten
- Praktisch alle Variationen von Boden und Wand wurden eliminiert, was die Schimmerzeiten und die Reproduzierbarkeit der Proben erheblich verbessert
Spezifikation
178 mm | |
4.97 mm | |
Routinemäßige NMR |
Borosilikatglas | |
4.2 mm | |
Kappe |