Learn More
uvex Chemikalienbeständige NORA S5-SRC-Sicherheitsstiefel
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
38
40
43
45
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Stiefel sind beständig gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel
- Schutzklasse S5 SRC gemäß EN ISO 20345:2011
- Eine robuste Stahlzehenkappe mit einer durchdringungsbeständigen Mittelsohle aus Stahl
- Frei von Plastifizierern, die in der SVHC-Kandidatenliste der REACH-Verordnung enthalten sind
- Zehen- und Fersenverstärkung sowie Knöchelschutz
- Anatomisch geformte Sohle hilft, der Ermüdung des Fußes entgegenzuwirken
- Antistatisch
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Material | PVC |
| Größe | 40 |
| Zehenmaterial | Stahl |
| Geschlecht | Unisex |
| Beständig gegen | Öle, Fette, Kraftstoffe, Alkalien, Säuren und Desinfektionsmittel |
| Waterproof | No |
| EN ISO 20345 | S5 |
| Produkttyp | Safety Shoe |