Learn More
Uvex™ Chemikalienbeständige NORA S5-SRC-Sicherheitsstiefel
Die NORA Sicherheitsstiefel zeichnen sich durch eine besonders hohe Beständigkeit gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel aus und sind daher die ideale Wahl bei der Arbeit mit Chemikalien.Die Stiefel verfügen über eine robuste Stahlzehenkappe mit einer durchdringungsbeständigen Mittelsohle aus Stahl.
Marke: Uvex™ 9475638
35.38 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Stiefel sind beständig gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel
- Schutzklasse S5 SRC gemäß EN ISO 20345:2011
- Eine robuste Stahlzehenkappe mit einer durchdringungsbeständigen Mittelsohle aus Stahl
- Frei von Plastifizierern, die in der SVHC-Kandidatenliste der REACH-Verordnung enthalten sind
- Zehen- und Fersenverstärkung sowie Knöchelschutz
- Anatomisch geformte Sohle hilft, der Ermüdung des Fußes entgegenzuwirken
- Antistatisch
Spezifikation
Gelb | |
38 | |
Unisex | |
S5 |
PVC | |
Stahl | |
Öle, Fette, Kraftstoffe, Alkalien, Säuren und Desinfektionsmittel |