Learn More
Fisherbrand™ Nonwoven Cleanroom Wipes, Made in USA
Nonwoven Poly-Cellulose Cleanroom Wipes are highly absorbent and extremely clean (non-shedding). Made in the USA.
32.00 € - 34.32 €
Spezifikation
Produkttyp Reinraum Wischtücher
Material Polyester-Zellulose
Extinktion 288 ml/m2
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Flächengewicht 68 gsm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17802771
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
17444002U
9 in. 9 in.
34.32 €
300 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17812771
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
17444003U
12 in. 12 in.
32.00 €
150 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nonwoven Cleanroom Wipes, Made in the USA are made from a hydroentangled nonwoven material composed of 45% polyester and 55% cellulose. It's a highly effective wipe - extremely clean and highly absorbent. These wipes are cleanroom packaged, double-bagged and produced in a cleanroom environment. These wipes are manufactured and processed to meet the demands of the most critical environments. Made from the highest quality, lowest-linting substrates - free of bonding agents, adhesives or chemical additives.
Cleanroom Compatibility
  • ISO Class 5 (Class 100) - ISO 8 (Class 100,000) Cleanrooms
Features
  • Made in the USA
  • Versatile 9 in. x 9 in. size is ideal for a variety of cleanroom applications
  • Large 12 in. x 12 in. size can be folded, used for controlling spills, tray lining, and more
  • Made from a hydroentangled nonwoven material composed of 45% polyester and 55% cellulose
  • Manufactured in a cleanroom environment and cleanroom packaged
  • Manufactured from poly-cellulose material providing a tough, absorbent and abrasion resistant product
  • Production process guarantees extremely low particle generation and chemical extractables
  • Compatible with virtually any solvent or solution for cleaning and wiping
  • Double bag packaging
  • Provides lot-to-lot traceability
Spezifikation
Spezifikation
Reinraum Wischtücher
288 ml/m2
68 gsm
Weiß
Unsteril
Polyester-Zellulose
Nicht autoklavierbar
ISO Klasse 5 bis 6 (100 bis 1000) Reinraumwischtücher, USP 797 und USP 800 Wischtuchanforderungen
Labor und Reinraum
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Nonwoven Cleanroom Wipes, Made in USA