Learn More
Invitrogen™ Antihaftfreie, RNase-freie Mikrozentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 10676825
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Oberflächentyp:
Graduated, low-binding
Graduiert
Graduiert, niedrig bindend
Menge:
1000 Tubes/Pk.
250 Tubes/Pk.
500 Tubes/Pk.
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10676825
Marke: Invitrogen™ AM12450
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Diese Mikrozentrifugenröhrchen weisen eine haftabweisende, nicht-bindende Oberfläche auf und sind garantiert RNase- und DNase-frei.
Ambion™ Mikrozentrifugenröhrchen weisen eine haftabweisende, nicht bindende Oberfläche auf und sind garantiert RNase- und DNase-frei.
Diese Mikrozentrifugenröhrchen weisen eine haftabweisende, nicht-bindende Oberfläche auf und sind garantiert RNase- und DNase-frei. Sie haben eine kraftschlüssige Abdichtung, die Temperaturen von -90 °C bis +120 °C widersteht, und sind mit praktischen Gradmarkierungen versehen.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 1,5 ml
Material Polypropylen
Menge 250 Tubes/Pk.
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern
Produktlinie Ambion
Versandbedingung Raumtemperatur
DNase-frei RNase-frei, DNase-frei
Autoklavierbar Autoclavable
Verschlusstyp Schnappverschluss
Graduated Ja
Produkttyp RNase-freies Mikrozentrifugenröhrchen
Oberflächentyp Graduiert, niedrig bindend
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.