Learn More
Invitrogen™ Antihaftfreie, RNase-freie Mikrozentrifugenröhrchen
Diese Mikrozentrifugenröhrchen weisen eine haftabweisende, nicht-bindende Oberfläche auf und sind garantiert RNase- und DNase-frei.
Marke: Invitrogen™ AM12350
130.63 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.34000kg
Beschreibung
Ambion™ Mikrozentrifugenröhrchen weisen eine haftabweisende, nicht bindende Oberfläche auf und sind garantiert RNase- und DNase-frei.
Diese Mikrozentrifugenröhrchen weisen eine haftabweisende, nicht-bindende Oberfläche auf und sind garantiert RNase- und DNase-frei. Sie haben eine kraftschlüssige Abdichtung, die Temperaturen von -90 °C bis +120 °C widersteht, und sind mit praktischen Gradmarkierungen versehen.
Spezifikation
Klar | |
Polypropylen | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Raumtemperatur | |
Schnappverschluss | |
RNase-freies Mikrozentrifugenröhrchen |
0,5 ml | |
500 Röhrchen | |
Ambion™ | |
RNase-frei, DNase-frei | |
Ja |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.