Learn More
Justrite™ Nichtmetallische Sicherheitsbehälter, Entsorgung von Flüssigkeiten
Artikelnummer. p-28069
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
2 gal.
5 gal.
Farbe:
Rot
Weiß
Material:
HDPE, Stainless Steel Fitting
HDPE, überzogene Stahlarmatur, Plated Steel Fitting
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12779606
Marke: Justrite™ 14762Z
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hohe Beständigkeit gegenüber Einbeulen, Punktion und Absplittern. Die nichtmetallischen Sicherheitsbehälter zur Entsorgung von Flüssigkeiten verfügen über eine breite Öffnung sowie einen Sicherheitsdeckel zum einfachen Befüllen/Ausgießen.
Beständig gegen Eindellen, Durchstechen und Absplittern. Der nichtmetallische Sicherheitskanister zur Entsorgung von Flüssigkeiten verfügt über eine große Öffnung und eine verriegelbare Kappe für einfaches Befüllen/Ausgießen.
  • Beständig gegen Druckstellen, Löcher und Chemikalien
  • Sichere Aufbewahrung von Flüssigkeiten, die Sicherheitsbehälter aus Edelstahl oder mit Edelstahl beschichtete Sicherheitsbehälter korrodieren
  • Lieferbar mit Edelstahlanschlüssen
  • Doppelwandiger Flammenfänger schützt gegen eine externe Entzündung
  • Automatische Belüftung durch die Kappe vermeidet einen Druckaufbau zwischen 3 und 5 psig
Zertifizierungen
FM-zugelassen (außer 17-985-72 C).
† Mit Füllvorrichtung mit Überlaufwarnung.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 8 l
Zertifizierung/Konformität FM
Außendurchmesser (metrisch) 30.5 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 12 in.
Kapazität (angloamerikanisch) 2 gal.
Farbe Rot
Höhe (metrisch) 37.5 cm
Öffnungsgröße (angloamerikanisch) 3,65 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 9,3 cm
Enthält Flammensperre, Edelstahl-Fitting
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfaches Füllen und Ausgießen
Höhe (angloamerikanisch) 14,75 in.
Material HDPE, Stainless Steel Fitting
Produkttyp Kanne für Flüssigkeitsentsorgung