Learn More
Sartorius Sterile Membranfilter aus Cellulosenitrat und -acetat ohne Gitter
Zur Qualitätssicherung bei mikrobiologischen Filteranwendungen. Sartorius Sterile Membranfilter aus Zellulose ohne Gitternetz sind einzeln verpackte Membranen für Kolonienzählungen, Partikelprüfungen, Mikroskopie und Sterilitätskontrollen. Sie können zwischen Membranen aus Zelluloseacetat oder Zellulosenitrat in verschiedensten Porengrößen wählen.
Marke: Sartorius 11306--50----ACN
Beschreibung
Zur Qualitätssicherung bei mikrobiologischen Filteranwendungen.Sartorius sterile Cellulose-Membranfilter mit Gitter sind einzeln verpackte Membranen für Kolonienzählungen, Partikelprüfungen, Mikroskopie und Sterilitätskontrollen.Wählen Sie zwischen Membranen aus Celluloseacetat oder Cellulosenitrat sowie verschiedenen Porengrößen.
Sterile, einzeln verpackte Filter für eine strikte Qualitätskontrolle- Per Gammabestrahlung bei 25 kGray vorsterilisiert
- Gebrauchsfertig für eine kürzere Vorbereitungszeit
- Vermeidet die Kontamination der in der geöffneten Packung verbleibenden Filtern
- Filteridentifikation und Chargennummer sind auf jeden einzelnen Umschlag gedruckt
- Jede Membran wird überprüft, um sicherzustellen, dass
- sie in keiner Weise beschädigt ist
- sie korrekt und ohne Verschiebungen unter der Randversiegelung positioniert ist
- sie frei von Partikeln ist
- jeder Umschlag eine lesbare Beschriftung besitzt
- Definierte Partikelretention und außergewöhnliche, zuverlässige Rückgewinnungsraten für Mikroorganismen
- Wahl zwischen zwei Membranmaterialien:
- Cellulosenitrat-Filter (Zellulosemischester) gewähren eine effektive Retention kombiniert mit hohen Durchflussraten und optimalem Kolonienwachstum
- Celluloseacetat-Filter kombinieren hohe Durchflussraten und thermale Stabilität mit geringen Adsorptionseigenschaften
- Lieferbar in 7 verschiedenen Porengrößen: 0.2 μm, 0.45 μm, 0.65 μm, 0.8 μm, 1.2 μm, 3.0 μm und 8.0 μm
- 8 μm-Filter werden als Vorsatzfilter in einem Vorsatzfilteranschluss verwendet. Sie halten grobe Partikel zurück, während sie Mikroorganismen für eine Rückgewinnung auf einem bakterienfesthaltenden Filter durchlassen
- 0.2 μm-Filter bilden den Standard für die sterile Filtration und sind durch den Bakterienbelastungstest (BCT) validiert
- 0.45 μm-Filter werden gemäß ISO 7704 hergestellt
- Weiße Filter ohne Gitter in Durchmessergrößen von 47 oder 50 mm (1.9 oder 2 in.)
Spezifikation
Weiß | |
Cellulosenitrat | |
Steril | |
Hydrophil | |
100/Pckg. | |
50 mm |
Membranfilter | |
0,45 μm | |
Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung, Mikroskopie | |
Ja | |
2 in. |
Sicherheit und Handhabung
- X100 MEMBRANE NC 0,45µ 50MM ST weiß, (VE=100 Stck.)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose