Learn More
Nonansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487164
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Nonanoic acid is used in the preparation of plasticizers and lacquers. It is commonly used in conjunction with glyphosate, for a quick burn-down effect in the control of weeds in turfgrass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nonansäure wird bei der Herstellung von Plastifizierern und Lacken verwendet. Sie wird häufig in Verbindung mit Glyphosat eingesetzt, um einen schnellen Abbrandeffekt bei der Kontrolle von Unkräutern im Rasen zu erzielen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 20 °C, ,0.26 g/l. Löslich in Alkohol und Dipropylenglycol.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-05-0
Summenformel C9H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.241
MDL-Nummer MFCD00004433
InChI-Schlüssel FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pelargonic acid, n-nonanoic acid, nonylic acid, pelargic acid, nonoic acid, n-nonylic acid, n-nonoic acid, 1-octanecarboxylic acid, pelargon, cirrasol 185a
PubChem CID 8158
ChEBI CHEBI:29019
IUPAC-Name Nonansäure
SMILES CCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nonanoic acid
Schmelzpunkt 10°C to 12°C
Dichte 0.905
pH 3.5
Siedepunkt 253°C to 255°C
Flammpunkt 140°C (284°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.4315
Menge 250 mL
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1752351
Merck Index 14,7070
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C,0.26g/L. Soluble in alcohol and dipropylene glycol.
Formelmasse 158.24
Reinheit (%) 97%