Learn More
Nonan, 99 %, Reagenzqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15657980
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-84-2
Summenformel C9H20
Molekulargewicht (g/mol) 128.259
MDL-Nummer MFCD00009574
InChI-Schlüssel BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Nonan, Nonylhydrid, Heptan, Ethyl, Nonan, analytischer Standard, heptane, ethyl, unii-t9w3vh6g10, ccris 6081, hsdb 107, dsstox_cid_5796, nonane, analytical standard
PubChem CID 8141
ChEBI CHEBI:32892
IUPAC-Name Nonan
SMILES CCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nonan
Schmelzpunkt -53 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.718 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 151 °C (1013 hPa)
Flammpunkt 31 °C (87.8 °F)
Geruch Merkmal
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7CH3
Menge 100 ml
UN-Nummer UN1920
Beilstein 1696917
Formelmasse 128.26 mol
Reinheit (%) 0.99
Physikalische Form Flüssigkeit