Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Spritzenfilter, unsteril
Wird für die Filtration von Proteinlösungen verwendet.
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Netto-Gewicht : 0.18000kg
Description
- Ausgezeichnet geeignet für die tägliche Routineanalyse
- Die Membran besteht aus PTFE-Material
- Geringe Proteinbindung
- Hydrophile Membran
- Bietet eine mittlere chemische Beständigkeit
Spécification
PTFE | |
0,45 μm | |
Für ein breites Spektrum an Anwendungen | |
50 | |
Spritzenfilter |
PTFE (hydrophil) | |
Nicht steril | |
Polypropylen | |
50/Packung | |
25 mm |