Learn More
Kartell™ X500 CONICAL TEST TUBE/TRAY PP50ML PP50ML
Erhöhen die Probenrückgewinnung mit einem konisch geformten Röhrchen mit gerippter, anwenderfreundlicher Kappe. Kartell™ nicht sterile konische Zentrifugenröhrchen mit Graduierung bestehen aus hochtransparentem Polypropylen und verfügen über einen großen weißen Markierungsbereich, um die Rückverfolgbarkeit zu verbessern.
Marke:  Kartell™ 8401400
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12543347
  • 278.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Widersteht Temperaturextremen von -80 °C bis +121 °C
  • Mit blauer Dichtungssteckverschluss in Gewindeform mit gerippter Kante für sicheres und einfaches Öffnen und Schließen
  • Konischer Boden für vollständige Probenrückgewinnung
  • Leicht ablesbare Graduierungen sind vorgedruckt
  • Entwickelt für die Probennahme oder den Transport
  • Frei von Apyrogenen und Endotoxinen
Spezifikation
Spezifikation
Blau
9400 RCF
CE/IVD
Kristallklar
Polypropylen
Weißer Beschriftungsbereich
50 mL
Konisch
30 mm
Autoklavierbar
Verschlusskappe mit Dichtring
117 mm
Ja
25 Stück auf PS-Tablett
2,5 mL