Learn More
Kartell™ X500 CONICAL TEST TUBE/TRAY PP50ML PP50ML
Erhöhen die Probenrückgewinnung mit einem konisch geformten Röhrchen mit gerippter, anwenderfreundlicher Kappe. Kartell™ nicht sterile konische Zentrifugenröhrchen mit Graduierung bestehen aus hochtransparentem Polypropylen und verfügen über einen großen weißen Markierungsbereich, um die Rückverfolgbarkeit zu verbessern.
Marke: Kartell™ 8400900
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Widersteht Temperaturextremen von -80 °C bis +121 °C
- Mit blauer Dichtungssteckverschluss in Gewindeform mit gerippter Kante für sicheres und einfaches Öffnen und Schließen
- Konischer Boden für vollständige Probenrückgewinnung
- Leicht ablesbare Graduierungen sind vorgedruckt
- Entwickelt für die Probennahme oder den Transport
- Frei von Apyrogenen und Endotoxinen
Spezifikation
17 mm | |
Blau | |
CE/IVD | |
Kristallklar | |
Polypropylen | |
Weißer Beschriftungsbereich | |
15 ml | |
Konisch |
6200 RCF | |
Autoklavierbar | |
Verschlusskappe mit Dichtring | |
121 mm | |
Ja | |
50 Stück auf PS-Tablett | |
0,5 mL |