Learn More
NO3- f(N)-NITRAT-Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7083622 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12902165
Marke: Fisher Chemical A 031 100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 14797-55-8
Summenformel NO3-
Molekulargewicht (g/mol) 62.004
InChI-Schlüssel NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 943
ChEBI CHEBI:17632
IUPAC-Name Nitrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrat
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l ±0.002
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Solvent or Matrix Water
Menge 100 ml