Learn More
NO3- f(N)-NITRAT-Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nitrat |
| Verpackung | Flasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 1 g/l ±0.002 |
| Typ | Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente |
| Solvent or Matrix | Water |
| Menge | 100 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering