Learn More
Invitrogen™ No-Stain™ Proteinmarkierungsreagenz
Beschreibung
The Invitrogen No-Stain Protein Labeling Reagent provides a flexible, accurate, rapid, and reliable method to visualize and normalize proteins in a gel or on a membrane (post-transfer). It forms covalent bonds to proteins in gels or on membranes within 10 minutes, does not require any de-staining steps, and can be instantly visualized using any commonly available imager. No-Stain reagent does not require any particular gels or other reagents and is compatible with gel stains and western workflows.
- Flexibles Markierungsformat—Durchführung der Gesamtprotein-Membranmarkierung mit einem beliebigen Proteingel Ihrer Wahl nach dem Transfer. Oder verwenden Sie es als schnelle Proteinfärbung nach der Elektrophorese von Gelen, die Sie nicht transferieren möchten.
- Anwenderfreundliches Protokoll—Mischen und Inkubieren mit der transferierten Membran. Die Reaktionszeit beträgt 10 Minuten. Die Gelfärbung ist ebenfalls eine 10-minütige Reaktion.
- Flexible Visualisierung: Bildaufnahme mit einer Vielzahl von Bildeinheiten mit UV-, Grün-LED- oder Fluoreszenzlichtquelle (∼ 488 mm), einschließlich des iBright FL1500 Bildgebungssystems.
- Präzise Gesamtproteinnormalisierung — Zur präzisen Gesamtproteinnormalisierung über einen breiten linearen Bereich für den Proteinnachweis: 1–80 μg Gesamtprotein pro Well geladen.
- Empfindliches und stabiles Signal — Proteinbanden werden bis hin zu 20 ng erkannt und das Signal ist mit dem nachgeschalteten Antikörpernachweis kompatibel.
- Die Gesamtproteinnormalisierung ist eine nützliche Methode zur Gewinnung genauer, quantitativer Western-Blotting-Daten, da Haushaltsproteine oft durch experimentelle Bedingungen beeinflusst werden können.
Spezifikation
Spezifikation
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Less hazardous |
| Produkttyp | Kennzeichnungsreagenz für Proteine |
| Inhalt und Lagerung | • No-Stain-Aktivator, 200 µl, bei -5 bis -30 °C lagern • No-Stain-Derivator, 200 µl, bei -5 bis -30 °C lagern • 2 x No-Stain-Markierungspuffer, 5 ml, bei 15 bis 30 °C lagern |
| Beschreibung | Das No-Stain Proteinmarkierungsreagenz bildet kovalente Bindungen mit den Lysin-Aminosäure-Seitenketten an allen Proteinen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kompatibel mit einer Vielzahl von Bildgebern mit UV- oder Fluoreszenz-Lichtquellen, z. B. dem iBright Bildgebungssystem |
| Anzahl Reaktionen | Ein Standard-Kit kann 10 Mini-Gele oder 10 Membranen in Mini-Gel-Größe markieren |
| Laufzeit | 10 min |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Gel Compatibility | Mini-Fertigproteingele, Midi-Fertigproteingele |
| Mehr anzeigen |