Learn More
DWK Life Sciences NMR-Bürste zur Reinigung von NMR-Röhrchen
Hartnäckige Verschmutzungen und Ablagerungen in NMR-Röhrchen können mit der NMR-Bürste entfernt werden.
Marke: DWK Life Sciences 290740059
2.91 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00200kg
Beschreibung
Kernspinresonanzspektroskopie (NMR-Spektroskopie) ist eine spektroskopische Methode zur Aufklärung der Struktur von Molekülen und Verbindungen. Durch elektronische Interaktionen einzelner Atome mit den benachbarten Atomen können Schlussfolgerungen in Bezug auf die Struktur gezogen werden. Neben der Strukturaufklärung können mit dieser Methode die Konzentration und Dynamik von Molekülen bestimmt werden. Diese Analysemethode erfordert sehr präzise Röhrchen mit einem konstanten Durchmesser, einer gleichmäßigen Wanddicke und einer ausgezeichneten Geradheit über das gesamte Röhrchen. Ablagerungen und Verunreinigungen in NMR-Röhrchen können mit Hilfe der NMR-Bürste gelöst werden. Die anschließende Reinigung mit einem geeigneten Lösungsmittel säuert das NMR-Röhrchen vollständig.
- Aufgrund der Passgenauigkeit ruhen die Borsten an der Innenwand des Glases und ein optimaler Reinigungsvorgang ist möglich.
Spezifikation
Nylon | |
Gebogen | |
Reinigung | |
250 mm |
Edelstahl | |
Autoklavierbar | |
Reinigung |