Learn More
NMP, N-Methylpyrrolidon, GC Headspace-Gütegrad, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15552413
compliance-icons compliance-icons
NMP, N-Methylpyrrolidon, GC Headspace-Gütegrad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15552413
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15552413
Marke: Thermo Scientific Acros N1401
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Wird zu hoher Reinheit verarbeitet und ermöglicht eine genaue und reproduzierbare Bestimmung der Spurenkonzentrationen von Lösungsmitteln
  • Jede Charge wird getestet, um störfreie Basislinien für die störfreie Bestimmung von Lösungsmitteln der Klassen 1, 2 und 3 zu gewährleisten
  • Max. 1 ppm in Lösungsmittel der Klasse 1, max. 10 ppm in Lösungsmittel der Klasse 2 und max. 50 ppm in Restlösungsmittel der Klasse 3
  • Max. 1 ppm in Lösungsmittel der Klasse 1, max. 10 ppm in Lösungsmittel der Klasse 2 und max. 50 ppm in Restlösungsmittel der Klasse 3
  • Auf geringen Wassergehalt verarbeitet, um die Extraktion organischer flüchtiger Verunreinigungen oder VOC zu erleichtern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NMP, N-Methylpyrrolidone
Extinktion 0.100 AU Maximum (325nm), 0.030 AU Maximum (350nm), 0.010 AU Maximum (400nm)
CAS 872-50-4
Farbe Farblos bis hellgelb
Menge 1 L
Identifizierung Pass Test
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C5H9NO
Wasser 0.05% Maximum
Synonym 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
InChI-Schlüssel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCCC1=O
IUPAC-Name 1-Methylpyrrolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 99.133
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
Formelmasse 99.13
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte GC-Headspace
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-methyl-2-pyrrolidone
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
NMP, N-Methylpyrrolidon, GC Headspace-Gütegrad, Thermo Scientific™ >