Learn More
Tocris Bioscience™ NMDA
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
Beschreibung
Prototypic NMDA receptor agonist.
Caged version also available (Cat. No 2224).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | NMDA |
| Menge | 50 mg |
| Formelmasse | 147.13 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 147.13 |