Learn More
Ansell NITROTOUGH™ N230B Lightweight Nitrile-Coated Palm Industrial Gloves
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Die dünne Nitrilhandbeschichtung verbessert die Grifffähigkeit.
- Der Interlock-Einsatz aus 100 % Baumwolle erhöht den Tragekomfort.
- Das offene Rückendesign lässt die Hände atmen.
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Blue |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Spezifisch |
Größe | 10 |
Norm EN 388 | 4111A |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Maschinen, Gerätebetrieb und Metallherstellung |
Farbe der Handschuhstulpe | Naturfarben |