Learn More
Sartorius™ Blotting-Membranen aus reiner Nitrocellu- lose, 0, 45μm, 30cmx3m
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hohe Bindungskapazität und kein Probenverlust dank großer Membranoberfläche
- Längere Expositionszeiten und bessere Ergebnisse ermöglicht durch besonders niedriges Hintergrundrauschen
- Einfache Handhabung aufgrund hoher Membranstabilität
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 30 mm |
| Breite (metrisch) | 300 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Optimal geeignet für Punkt- oder Slot-Blot |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Western Blot |
| Bindungsvermögen | >200 μg/cm2; IgG |
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 30 x 300 mm |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- CN 0.45 micron, Roll 300mm x 3m,Blotting
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P230-Feucht halten mit .
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P372-Explosionsgefahr bei Brand.
- P375-Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
- P370+P380-Bei Brand: Umgebung räumen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitrogen in nitrocellulose