Learn More
Ansell BioClean P-Zero™ Sterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren Artikelnummer.: 12705925
Verfügbar ab: 13-11-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell BioClean P-Zero™ Sterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren
Artikelnummer. 12705925
6
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Artikelnummer. 12705925
Marke: Ansell BPZS60
Verfügbar ab: 13-11-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Handschuhe sind ein Produkt, das ideal auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten ist, sei es medizinisches Zubehör, persönlicher Schutz oder Reinraum. Unsere Einrichtung in Malaysia kann Ihre Anforderungen in wissenschaftlichen Reinraumumgebungen erfüllen und stellt sicher, dass die Palette der sterilen und nicht sterilen, mit ISO-Klasse 4 und 5 kompatiblen Handschuhe besten Komfort, Festigkeit und Tastgefühl bietet.
  • Puderfrei, latexfrei
  • Getestet nach Norm ASTM D6978
  • ESD-Eigenschaften
  • Rollrand für Festigkeit
  • Chemisch beständig
  • Die EasyTear Verpackung gibt keine Partikel ab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978-05
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
AQL 0,65
Farbe Naturfarben
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,18 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Polychloropren
Palm Thickness (English) 5,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,15 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 6
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7 mil
Dicke (metrisch) 0,18 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell BPZS60.
Serie BioClean™ P-Zero BPZS
Zugfestigkeit 9 MPa
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Nitritex Bioclean glove range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean glove range
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Ansell BioClean P-Zero™ Sterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren >