Learn More
Ansell BioClean™ N-Plus BNPS sterile 16 in.-Reinraumhandschuhe aus Nitril
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12775845
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
Artikelnummer. 12775845
Marke: Ansell BNPS80
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die ellenbogenlangen Nitrilhandschuhe bieten Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien und sind handspezifisch, um eine längere Tragezeit zu ermöglichen.Empfohlen für entscheidende Umgebungen der Klasse 10/ISO 4.
In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit Betriebsbedingungen nach ISO-Klasse 4 zu gewährleisten
  • Extra lange Nitril-Reinraumhandschuhe
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Texturierte Oberfläche, pulverfrei, mit Rollrand
  • Handspezifisch und anatomisch geformt
  • Die verlängerte Auslaugung in reinem deionisiertem Wasser sorgt für geringe Mengen an Chloriden und extrahierbaren Metallen
  • AQL:0,65 für Bohrungen (1000 ml Wassertest)
  • Kompatibel für den Einsatz in der ISO-Klasse 4
  • USP 797-konform
  • USP 800-konform
  • Gemäß ASTM D6978 05 getestet
  • Doppelt überziehbar
Bestellinformation
Verpackung: Ein Paar mit Bündchen pro innere Kunststofftasche, 10 Paare pro versiegeltem Außenbeutel aus Polyethylen, 20 Außenbeutel pro Kartoneinlage, eine Kartoneinlage pro Karton (200 Paare).
Compliance
Erfüllen die AQL 0.65-Standards für die Lochfreiheit. Duch Gammabestrahlung sterilisiert auf ein SAL von 10–6 gemäß ISO 11137-Richtlinien. Erfüllt oder übertrifft ASTM D3578. Kompatibel mit ISO-Klasse 4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978-05
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Teil 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Lebensmittelkontakt, Kategorie III
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
AQL 0,65
Farbe Weiß
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 6,6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,17 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Reinraumhandschuhe
Größe 8
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,8 mil
Dicke (metrisch) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell BNPS80
Serie BioClean™ N-Plus-BNPS
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Länge (metrisch) 40 cm