Learn More
Ansell BioClean™ Microflow Gesichtsschleier
Weiche, nicht sterile Reinraum-Gesichtsschleier mit Kopfband und Nasenstück, hergestellt mit biochemischem Ultraschall-Bonding
820.00 € - 882.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Gesichtsmaske für Reinräume |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Polyethylen |
Größe | Standard |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Fastening Type | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fastening Type | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15258158
|
Ansell
BFV05 |
Kopfband | 100 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel;10 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (1000 Stück) |
820.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15268158
|
Ansell
BFV06 |
Schnappverschlüsse | 50 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel;10 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (500 Stück) |
882.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Schleier: Fusselarmes Thermobond-Vliesmaterial
- Bindung: Wasserstrahlverfestigtes weißes Polyester
- Nasenstück: Vollständig umschlossenes, flexibles, biegsames Aluminium mit Kunststoffbeschichtung
- Kopfband: Rohrförmiges Polyester
- L × B: 375 mm (15 in.) × 330 mm (13 in.)
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume | |
Polyethylen | |
Unsteril | |
ISO 2859 | |
Ja | |
15 in. | |
BioClean™ Microflow Gesichtsschleier |
Weiß | |
Standard | |
Schleier, Gehäuse BFV05 | |
Klasse 10000 (ISO 7) | |
Ja | |
37.5 cm |