Learn More
Ansell Bioclean Maxima
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
Beschreibung
Die sterilen Latex-Reinraumhandschuhe bieten zusätzliche Abdeckung und Schutz am Oberarm.Empfohlen für Reinraumumgebungen der Klasse 10/ISO 4.
- Naturfarben
- Handspezifisch, anatomisch geformt
- Texturierte Oberfläche für besseren Halt
- Rollrand für Stabilität am Arm
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III |
Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
AQL | 1,5 |
Farbe | Naturfarben |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,20 mm |
Hand | Spezifisch |
Material | Latex |
Palm Thickness (English) | 7 mil |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Nitritex Bioclean glove range
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
22-0844 | Bestrahlungszertifikat | 14/11/2024 | BLLS85 |
L42209020 | Bestrahlungszertifikat | 06/04/2023 | BLLS85 |
22-0844 | Konformitätsbescheinigung | 14/11/2024 | BLLS85 |
L42209020 | Konformitätsbescheinigung | 06/04/2023 | BLLS85 |
L42211017 | Sterilitätszertifikat | 24/02/2023 | BLLS85 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Bioclean Maxima >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur