Learn More
Ansell BioClean™ Fusion™ Sterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren
Click to view available options
Größe:
10
5,5
6,5
7,5
8,5
9
Beschreibung
- Texturierte Oberfläche
- Länge: 30.48 cm (12 in.)
- Antistatische Eigenschaften
- Ausgezeichneter chemischer Schutz und außergewöhnliche Feinfühligkeit
- Latexfrei zur Vermeidung von Latexallergien vom Typ 1
- Puderfrei, mit Rollrand
- Farbe: Grün
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
- Doppelt überziehbar
- Polychloropren
- Beidhändig
- AQL 1.5
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
Compliance
USP 797
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP 797, ASTM D6978-05 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EG)1935/2004 und (EG)2023/ 2006 |
Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
Farbe | Grün |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Finger Thickness (English) | 4,7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,12 mm |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Ja |
Material | Polychloropren |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Nitritex Bioclean glove range
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
28Stunden
9Minuten
40Sekunden
10Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell BioClean™ Fusion™ Sterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur