Learn More
Ansell BioClean Extra™ Sterile Reinraumhandschuhe aus Latex
Beschreibung
- Geringer Gehalt an Latexproteinen
- Erweiterte Länge von 16 in. (40 cm)
- Beidhändig, Rollrand
- Puderfrei
- Gammabestrahlt
- Vollständig strukturiert für besseren Halt
- Flexibel und bequem
- Einfaches doppeltes Überziehen
Bestellinformation
Verpackung: ein Paar mit Ärmelbund pro Innenbeutel aus Kunststoff, 10 Paar pro versiegeltem Außenbeutel aus Polyethylen, 20 Außenbeutel pro Kartoneinsatz, ein Kartoneinsatz pro Karton (200 Paar).
Compliance
Entspricht dem AQL-Dichtigkeitswert von 1.5. Gammabestrahlung auf einen SAL-Wert von 10-6, gemäß den Richtlinien der ISO 11137. Erfüllen oder übertreffen die Anforderungen der ASTM D3578. Konform mit der ISO-Klasse 4.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D3578 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 Kategorie III, EN 455 Teil 2, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, ISO 11137-1:2006, (EG)1935/2004 und (EG)2023/2006 |
Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
AQL | 1,5 |
Farbe | Naturfarben |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
Finger Thickness (English) | 8,2 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,21 mm |
Hand | Beidhändig |
Material | Latex |
Mehr anzeigen |
Videos
-
Nitritex Bioclean glove range
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
25-0417 | Sterilitätszertifikat | 01/04/2025 | BLAS-S |
25-0156 | Sterilitätszertifikat | 01/04/2025 | BLAS-S |
25-0154 | Sterilitätszertifikat | 01/04/2025 | BLAS-S |
25-0417 | Konformitätsbescheinigung | 01/04/2025 | BLAS-S |
25-0156 | Konformitätsbescheinigung | 01/04/2025 | BLAS-S |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02