Learn More
Ansell BioClean Emerald Artikelnummer.: 15278138
Verfügbar ab: 06-11-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell BioClean Emerald
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15278138
6
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Artikelnummer. 15278138
Marke: Ansell BENS6.0
Verfügbar ab: 06-11-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Nitrilhandschuhe sind beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, superempfindlich und beschleunigerfrei
Die Beschleuniger- und puderfreien Reinraumhandschuhe aus Nitril bieten Schutz vor Chemikalien und zytotoxischen Arzneimitteln.Empfohlen für entscheidende Umgebungen der Klasse 10/ISO 4.
  • 12 in. (30 cm) Länge und handspezifisch
  • Texturiert für eine optimierte Verwendung in kontrollierten Umgebungen
  • Puder-/latexfrei; hypoallergen
  • Steriler, gammabestrahlter Nitrilhandschuh
  • Teil der Serie BioClean-C Chemotherapy
  • Verarbeitet, um Kompatibilität mit den Betriebsbedingungen nach ISO-Klasse 4 und EU-GMP-Gütegrad A zu gewährleisten
  • Doppelt überziehbar
  • AQL 1,5
  • Sterilisierungsvertrauensgrad: 10-6
Compliance
USP: 797, USP: 800
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978-05
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Teil 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Lebensmittelkontakt, Kategorie III
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
AQL 0,65
Farbe Grün
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 5,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0,13 mm
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,10 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 6
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 5,1 mil
Dicke (metrisch) 0,13 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell BENS60
Serie BioClean™ Emerald BENS
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean glove range
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer22-0379 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum09/04/2025 Catalog NumberBENS6.0
    Chargennummer21-3095 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum09/04/2025 Catalog NumberBENS6.0
    Chargennummer22-0379 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/04/2025 Catalog NumberBENS6.0
    Chargennummer21-3095 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/04/2025 Catalog NumberBENS6.0
    ChargennummerN62303016 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum13/06/2023 Catalog NumberBENS6.0
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Ansell BioClean Emerald >