Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Einweg-Overalls mit Kapuze und Daumenschlaufen
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Größe (metrisch) Brustkorb:
100 bis 108 cm
108 bis 116 cm
116 bis 124 cm
124 bis 132 cm
132 bis 140 cm
76 bis 84 cm
84 bis 92 cm
92 bis 100 cm
Höhe (metrisch):
158 bis 164 cm
164 bis 170 cm
170 bis 176 cm
176 bis 182 cm
182 bis 188 cm
188 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Packungsgröße:
15 Stück
20 Stück
Beschreibung
- Fusselarmes, antistatisches CleanTough™ Gewebe
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Antistatische Eigenschaften
- Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werk
- Reißverschluss vorne mit Schutzleiste
- Daumenschlaufen am Ärmelbund
- Elastischer Rücken, Bündchen und Knöchel
- ASTM D6978 05 getestet
- HELMKE-Drum getestet
- Partikelarm
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
- Erhältlich in Größen von S bis 4XL
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | 3XL |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Sterilität | Steril |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863 und EN 13935-2 |
| Modell | S-BDCHT |
| Größe (metrisch) Brustkorb | 124 bis 132 cm |
| Mehr anzeigen |