Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Einweg-Overalls mit Kragen und Daumenschlaufe
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Größe (metrisch) Brustkorb:
100 bis 108 cm
108 bis 116 cm
116 bis 124 cm
124 bis 132 cm
132 bis 140 cm
84 bis 92 cm
92 bis 100 cm
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
170 bis 176 cm
176 bis 182 cm
182 bis 188 cm
188 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Beschreibung
- Fusselarmes, antistatisches CleanTough™ Gewebe
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Antistatische Eigenschaften
- Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werk
- Reißverschluss vorne mit Schutzleiste
- Elastischer Rücken, Bündchen und Knöchel
- Erhältlich in Größen von S bis 4XL
- ASTM D6978 05 getestet
- HELMKE-DRUM getestet
- Partikelarm
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
Größe | L |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Steril |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863 und EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
Modell | S-BDCCT |
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb | 39–42 Zoll |
Größe (metrisch) Brustkorb | 100 bis 108 cm |
Mehr anzeigen |
Videos
-
Nitritex Bioclean-D
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
25-0346 | Sterilitätszertifikat | 01/04/2025 | S-BDCCT-L |
24-3325 | Sterilitätszertifikat | 01/04/2025 | S-BDCCT-L |
24-2657 | Sterilitätszertifikat | 01/04/2025 | S-BDCCT-L |
25-0346 | Konformitätsbescheinigung | 01/04/2025 | S-BDCCT-L |
24-3325 | Konformitätsbescheinigung | 01/04/2025 | S-BDCCT-L |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Einweg-Overalls mit Kragen und Daumenschlaufe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur