Learn More
Ansell BioClean™ Clearview™ autoklavierbare Panorama-Schutzbrille
Click to view available options
:
Reinraumbrille
Description
- Aus leichtem Thermoplast gefertigt
- Gehärtetes, kratzfestes Glas aus Polycarbonat
- Getestet in über 40 Autoklavzyklen
- Autoklavierbar bei 250 °F/121 °C
- Riemen mit Haken
- Entspricht ISO-Klasse 4 und Klasse 5
- Kategorie 2 Persönliche Schutzausrüstung gemäß der PSA-Richtlinie 89/686/EWG.
- Universalgröße
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
| Höhe (metrisch) | 25 mm |
| Objektivtyp | Autoclavable Panoramic Goggles |
| Linsenbeschichtung | Uncoated |
| Farbe | white |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | (EU)2016/425, EN 166:2001 |
| Linsenfärbung | Clear |
| Produkttyp | Reinraum-Schutzbrillen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Medical Device Manufacturing, Biotechnology, Maintaining Equipment and Instruments, Pharmaceutical, Cleanroom, Semiconductor Manufacturing |
| Rahmenfarbe | White |
| Show More |
N/A