Learn More
Ansell™ BioClean™ Clearview™ autoklavierbare Schutzbrille
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Schutzbrillen
Beschreibung
- Nicht steril und zur Gewährleistung der Sauberkeit in einen PE-Beutel eingeschweißt
- Öffnungen zur indirekten Belüftung oben &
- EN 166:2001 Optische Klasse 1
- Gehärtetes, kratzfestes Glas aus Polycarbonat
- Getestet in über 40 Autoklavzyklen
- Extra weicher Thermoplast für unübertroffenen Tragekomfort
- Verarbeitet und verpackt in unserem NEBB-zertifizierten Reinraum der ISO-Klasse 4 (Klasse 10)
- Ersatzglas erhältlich (BCAG-SL 19-668-191)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN 166:2001 |
| Linsenbeschichtung | Kratzfest |
| Produkttyp | Autoklavierbare Schutzbrille |
| Anzahl pro Karton | 12/Karton |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Einzelheiten zur Belüftung | Indirekte Basisbelüftung |
| Material | Polycarbonat |