Learn More
Ansell Bioclean Biotac™ Nitril-Handschuhe
Artikelnummer. 15268168
L
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
Nicht sterile Reinraum-Handschuhe mit erstklassigem Griff
  • 12 in. Länge
  • Beidhändig
  • AQL 1,5
  • Texturierte Finger, puderfrei
  • Nitril ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
  • ESD-Eigenschaften
  • Verarbeitet, um Kompatibilität mit ISO-Klasse 5 zu gewährleisten
  • Geeignet für Produktion und Herstellung, kontrollierte und entscheidende Umgebungen, Labor und Forschung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
AQL 1,5
Farbe Weiß
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 6,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,17 mm
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0,11 mm
Gepudert Puderfrei
Größe L
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 6,7 mil
Dicke (metrisch) 0,17 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell BIOTAC-L
Serie BioClean™ Biotac BIOTAC
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Name des Produkts
Ansell Bioclean Biotac™ Nitril-Handschuhe >