Beschreibung
- 12 in. Länge
- Beidhändig
- AQL 1,5
- Texturierte Finger, puderfrei
- Nitril ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
- ESD-Eigenschaften
- Verarbeitet, um Kompatibilität mit ISO-Klasse 5 zu gewährleisten
- Geeignet für Produktion und Herstellung, kontrollierte und entscheidende Umgebungen, Labor und Forschung
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III |
Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
AQL | 1,5 |
Farbe | Weiß |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Finger Thickness (English) | 6,7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,17 mm |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Bioclean Biotac™ Nitril-Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur